di-Ammoniumhydrogencitrat, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
0470-500GEA
117
EUR
0470-500G
di-Ammoniumhydrogencitrat, hochrein
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Molecular Weight: 226,19 g/mol Dichte: 1,483 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013068 CAS-Nummer: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 13,00513 |
Spezifikation Testergebnisse
Chloride | <0.003% |
Heavy Metals | <0.003% |
Purity | ≥99.0% |
Residue after ignition | ≤0.05% |
Sulphate | ≤0.01% |