Natriumthiosulfat Pentahydrat, high_purity

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Fixiersalz

0484-2.5KGEA 309 EUR
0484-2.5KG 0484-500G
Natriumthiosulfat Pentahydrat, high_purity
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molecular Weight: 248.19 g/mol
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR