(±)-α-Liponsäure, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
0494-25GEA
425
EUR
0494-25G
(±)-α-Liponsäure, hochrein
(±)-α-Liponsäure
Formel:
C₈H₁₄O₂S₂ Molecular Weight: 206,33 g/mol Siedepunkt: 160 – 165 °C Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005474 CAS-Nummer: 1077-28-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Identification (IR) | PASS |
Purity | ≥ 99.0 % |
Solubility (5%, EtOH) | PASS |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...