2,6-Lutidin, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04991-5ML-F
04991-5ML-FEA 187 EUR
04991-5ML-F
2,6-Lutidin, Supelco®
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 143,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64f7297186cf204a010165b6d9bbacc457eb816&vid=5ccfcf4aae1238409a0ffd014cc5d9bb478ecc74&prid=web&clid=SAPDAM