ortho-Borsäure, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

0501.1000EA 60.97 EUR
0501.1000
ortho-Borsäure, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 15 ppm
Identification passes test
Loss on Drying max. 0.5 %
Organic Matter passes test
pH 3.8 - 4.8
Solubility in Alcohol passes test
Sulfates (as SO4) max. 450 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR