Brillantgrün (Malachitgrün G), zertifiziert
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ethyl Green, CI 42040, Basic Green 1, N-(4-((4-(Diethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium hydrogen sulphate, Diamond Green, Malachite Green G, Emerald Green, Astradiamant green GX, Solid Green JO, Brilliant Green hydrogen sulphate
0502-100GEA 285 EUR
0502-100G
Brillantgrün (Malachitgrün G), zertifiziert
Brillantgrün (Malachitgrün G)
A stain for differentation of E.coli from S.typhosa. Also used in bacteriological media. Colour index: 42040
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Molecular Weight: 482,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Absorbance @ lambda Max ≥0.550
Dye Content ≥85.0%
Lambda max (.003 mg/ml 50% Ethanol) 628 – 632 nm