Phenol, BAKER, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
0505.1000EA 132.79 EUR
0505.1000
Phenol, BAKER, J.T.Baker®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molecular Weight: 94,11 g/mol
Siedepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Freezing Point min. 39.5 °C
Identification passes test
Residue on Evaporation max. 0.05 %