Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼40000 ≥99%, hochrein (K30)
Lieferant: VWR Chemicals
0507-500GEA 469 EUR
0507-500G
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼40000 ≥99%, hochrein (K30)
Polyvinylpyrrolidon
Übliches Reagenz für Nukleinsäurehybridisations-Schritt zur Detektion von DNA/RNA
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7893e4d0affb7fb76c948d932b4a0e880dece26c&vid=7893e4d0affb7fb76c948d932b4a0e880dece26c&prid=web&clid=SAPDAM