Kaliumiodid ≥99% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Iodkalium

0512-100GEA 154 EUR
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Kaliumiodid ≥99% ACS
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 681 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Barium < 0,002%
Kalzium ≤ 0,002%
Chlorid & Bromid ≤ 0,01%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005%
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005%
Iodat ≤ 0,0003%
Eisen ≤ 0,0003%
Trocknungsverlust ≤ 0,2%
Magnesium ≤ 0,001%
pH (5%, Wasser)@25°C 6 - 9,2
Phosphat ≤ 0,001%
Reinheit ≥ 99%
Natrium ≤ 0,005%
Sulfat ≤ 0,005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR