Kaliumsulfat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0512.1000EA 49.83 EUR
0512.1000
Kaliumsulfat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99 %
Appearance passes test