Natriumhydroxid ≥32% aqueous solution, Purum, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

05211-2.5L
05211-2.5LEA 94.72 EUR
05211-2.5L
Natriumhydroxid ≥32% aqueous solution, Purum, Fluka™
Sodium hydroxide

  • ≥95% for general laboratory use.

Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.350 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 32 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR