L(-)-Glutathion (oxidierte Form) ≥95%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert
0524-1GEA 115 EUR
0524-1G 0524-5G
L(-)-Glutathion (oxidierte Form) ≥95%, hochrein
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molecular Weight: 612.64 g/mol
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Eisen < 0,002 %
Blei < 0,001 %
Trocknungsverlust ≤ 8 %
Reinheit ≥ 95 %