Natriumacetat Trihydrat 99-101% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

0530-1KGEA 123 EUR
0530-1KG 0530-2.5KG 0530-500G
Natriumacetat Trihydrat 99-101% ACS
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Siedepunkt: 120 – 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Calcium
Chloride
Heavy Metals (as Pb)
Insolubles
Iron
Magnesium
Permanganate Reducers Test Pass
Phosphate
Potassium
Purity
Sulphate


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR