Bromkresolgrün Natriumsalz ACS

Lieferant: VWR Chemicals

0548-50GEA 441 EUR
0548-50G
Bromkresolgrün Natriumsalz ACS
Bromkresolgrün Natriumsalz

A pH indicator (yellow to blue; range 3,8 to 5,4).

Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Schmelzpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Insolubles Test none detected


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR