Ölsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-9-Octadecensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05508-5ML-F
05508-5ML-FEA 118 EUR
05508-5ML-F
Ölsäure, Supelco®
Ölsäure
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molecular Weight: 282.47 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 16,7
Dichte: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e468adbd60f970fc67d7bcba6cf11215597ad21&vid=e0ecfcc9f5588c39413f2a0c30bcee67b64bea25&prid=web&clid=SAPDAM