Eindeckmittel, Isomount 2000 Q Path®
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
05547536.EA 51.8 EUR
05547536. 05547535.
Eindeckmittel, Isomount 2000 Q Path®
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Einbettmittel auf der Basis von Isopropylalkohol. Kompatibel mit den meisten Lösungsmittelersatzstoffen. Geeignet für die manuelle und automatische Eindeckung von Objektträgern. PET-Flasche mit 500 ml.
  • Weniger toxische Eindeckung
  • Bewährte Qualität
  • Trocknungszeit: 20 Minuten