Alizarin-Komplexon ∼85% zur Erkennung von Fluor, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

05590-1G 05590-5G
05590-1GEA 231.35 EUR
05590-1G 05590-5G
Alizarin-Komplexon ∼85% zur Erkennung von Fluor, Fluka™
Alizarin-Komplexon
Formel: C₁₉H₁₅NO₈
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001202
CAS-Nummer: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance complying
Assay 80.0 - 120.0 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 422 - 432 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 75


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR