Harnstoff ≥99,5%, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid

0568-1KGEA 117 EUR
0568-1KG 0568-2.5KG 0568-500G 0568-10KG 0568-12KG 0568-5KG
Harnstoff ≥99,5%, hochrein
Harnstoff

Harnstoff ist gebräuchlich um Nukleinsäuren in der Elektrophorese zu denaturieren. Harnstoff hält RNA in einem hohen Denaturierungsstand. Harnstoff ist ebenso gebräuchlich für die Beschleunigung des Protein K Verdaus.


Effective for maintaining DNA in a highly denatured state during sequencing protocols, urea is also useful for accelerating the activity of Proteinase K digestions. Effectively denatures RNA. For use in nucleic electrophoresis applications.

Formel: NH₂CONH₂
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132,7 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008022
CAS-Nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15411388dbf37902174d81572c027dae6d9ccf7&vid=192fef97ae9b51dd8d76aebc0553798b73b5a0ac&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@280nm (5M, Wasser) < 0,05
Biuret Test Entspricht
Chlorid ≤ 0,0005%
Cyanat ≤ 0,002%
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005%
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005%
Eisen ≤ 0,0001%
Schmelzpunkt 132 - 135°C
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99,5%
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (5M, Wasser) Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR