Methylorange ACS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz

0596-100GEA 98.4 EUR
0596-100G 0596-25G
Methylorange ACS
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327.34 g/mol
Siedepunkt: ~90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Clarity of Solution Pass
Visuelles Übergangsintervall (pH 3.2-4.4) Pass


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR