Nitrobenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06084-1ML-F
06084-5ML-F
06084-1ML-FEA
40
EUR
06084-1ML-F
06084-5ML-F
Nitrobenzol, Supelco®
Nitrobenzene
Formel:
C₆H₅NO₂ Siedepunkt: 210,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 5,7 °C Dichte: 1,2037 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007043 CAS-Nummer: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,06621 |