Nitrobenzol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

06084-1ML-F 06084-5ML-F
06084-1ML-FEA 40 EUR
06084-1ML-F 06084-5ML-F
Nitrobenzol, Supelco®
Nitrobenzene
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 210,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,7 °C
Dichte: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007043
CAS-Nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8aa85a398833ac71f039039607b0f966209055c&vid=41684d31c0839075353f470379903cf0e8890f8b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR