Benzamidin Hydrochlorid Hydrat ≥98% (durch Trockensubstanz), Pulver, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Phenylamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzoesäureamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzamidiniumchlorid Hydrat
0616-100GEA 0 EUR
0616-100G 0616-25G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat ≥98% (durch Trockensubstanz), Pulver, Ultrareine Qualität
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Ein Proteaseinhibitor aus argininselektiven Enzymen wie Trypsin, Kallikrein und Thrombin.
  • Fine white crystalline powder
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Molecular Weight: 174.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Em (Lambda Max, MEOH, wasserfrei) ≥ 9500
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,005 %
Schmelzpunkt 77 - 87 °C
Reinheit (wasserfrei) ≥ 98 %
Löslichkeit (1%; Wasser) Entspricht