Eisen(III)sulfat Hydrat, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dieisentrissulfat Hydrat
0629-500GEA 171 EUR
0629-500G
Eisen(III)sulfat Hydrat, Reagenzqualität
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Molecular Weight: 399,88 g/mol (anhy)
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149714
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065