D(+)-Glucose Monohydrat ≥99,5% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
0643-1KGEA 133 EUR
0643-1KG
D(+)-Glucose Monohydrat ≥99,5% für die Biotechnologie
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₆·H₂O
Molecular Weight: 198,17 g/mol
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149450
CAS-Nummer: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust 8 - 9 %
Reinheit (wasserfrei) ≥ 99,5 %
RNasen Keine nachgewiesen
Spezifische Rotation 52,6 °- 53,2°