Phenolrot Natriumsalz ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich
0648-50GEA 155 EUR
0648-50G
Phenolrot Natriumsalz ACS
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molecular Weight: 376.35 g/mol
Schmelzpunkt: 285
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Löslichkeit (0,1%; Wasser) Pass
Visuelles Übergangsintervall (pH 6.8-8.2) Pass