Linolsäure ≥99%, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals

0660-10GEA 228 EUR
0660-10G
Linolsäure ≥99%, ultrarein
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Reinheit ≥ 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR