DL-Apfelsäure 99-100,5%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Apfelsäure
0664-2.5KGEA
329
EUR
0664-2.5KG
DL-Apfelsäure 99-100,5%, hochrein
DL-Apfelsäure
Formel:
HOOCCH(OH)CH₂COOH Molecular Weight: 134,09 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…132 °C Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064212 CAS-Nummer: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Merck Index: 13,05730 |
Spezifikation Testergebnisse
Fumaric Acid | < 1% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0,001% |
Insolubles | ≤ 0,1% |
Maleic Acid | ≤ 0,05% |
Purity | 99 - 100,5% |
Residue on Ignition | ≤ 0,1% |