D(-)-Ribose ≥98,0%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
0671-100GEA 115 EUR
0671-100G
D(-)-Ribose ≥98,0%, hochrein
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Arsen <0,0002 %
Asche ≤ 0,2 %
Schwermetalle (als Pb) <0,001 %
Trocknungsverlust ≤ 3,0 %
Reinheit ≥ 98,0 %
Spezifische Drehung (4 %, Wasser) -21,5 - -19,7 °