4-Aminoantipyrin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06800-100G 06800-25G 06800-500G
06800-100GEA 191 EUR
06800-100G 06800-25G 06800-500G
4-Aminoantipyrin, Supelco®
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c5022e409d63d25a340f738ca5312ba147a663&vid=8036f341d4d523a49a91d72204c5290fc2863de2&prid=web&clid=SAPDAM