Uranin, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)- (3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, Fluoreszein Dinatriumsalz, Fluorescein Natriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz, Fluorescein-Natrium, Resorcinphthalein Dinatriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure Dinatriumsalz, Fluorescein Dinatriumsalz, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz

0681-100GEA 126 EUR
0681-100G
Uranin, hochrein
Uranin

Gelber Fluorfarbstoff als Natriumsalz in Wasser löslich. Biologische Applikation als Fluoreszenzmarkierung von Proteinen.

Formel: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Molecular Weight: 376,28 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167039
CAS-Nummer: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Lambda Max 487 - 493 nm
O.D.@Lambda Max (0.0124g/2L 0.001M CO₃ Puffer) 1 - 1,25

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR