Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0682-1KGEA
201
EUR
0682-1KG
0682-2.5KG
0682-500G
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 97-102% ACS
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,01% |
Copper | ≤ 0,003% |
Ferrous Iron | ≤ 0,002% |
Insolubles | ≤ 0,01% |
Magnesium | ≤ 0,005% |
Nitrate | ≤ 0,01% |
Phosphor-Bestandteile (als PO₄) | ≤ 0,01% |
Potassium | ≤ 0,005% |
Purity | 97 - 102% |
Sodium | ≤ 0,05% |
Sulphate | ≤ 0,01% |
Zinc | ≤ 0,003% |