D(-)-Sorbit 96, high_purity

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: D(-)-Glucit, (2R,3R,4R,5S)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol, D(-)-Sorbitol, D(-)-Glucitol

0691-5KGEA 1160 EUR
0691-5KG 0691-500G
D(-)-Sorbit 96, high_purity
D(-)-Sorbit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 295
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Dichte: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Arsen < 0,0003 %
Chlorid < 0,005 %
Schwermetalle < 0,001 %
Feuchtigkeit (KF) ≤ 1 %
Reinheit (wasserfrei) ≥ 96 %
Glührückstand < 0,1 %
Sulfat < 0,01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR