Salpetersäure 64 - 66%, Puriss., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

07006.9040 07006-1L 07006-2.5L
HONE07006.9040EA 0 EUR
HONE07006.9040 07006-1L 07006-2.5L
Salpetersäure 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.400…1.480 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06608

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR