Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

0714-2.5LEA 204 EUR
0714-2.5L 0714-4L 0714-500ML
Essigsäure (Eisessig) ≥99,7% ACS
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Acetic Anhydride
Chloride
Dilution Test Pass
Heavy Metals
Iron
Purity
Residue After Evaporation
Substances Reducing Dichromate Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Sulphate
Titrable Free Base


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR