N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0719-1KGEA 388 EUR
0719-1KG 0719-500G
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz, Reagenzqualität
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulfates or sulfonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
  • Very fine white crystalline powder
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH (10%, Water) @25 °C 7.5 – 8.5
Purity >92.0 %
Sodium Laurate ≤ 4.0 %