EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Edetinsäure Dikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K2 Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Dikaliumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure di-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat

0720-500GEA 820 EUR
0720-500G
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, ultrarein
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 404,46 g/mol
Schmelzpunkt: 272 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Chloride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.001%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) @25 °C 4.0 – 5.0
Purity ≥99.0%
Appearance White granular powder

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR