Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Demeton-S-Methylsulfon
Lieferant: Merck
07313-100MG
07313-100MGEA
153
EUR
07313-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Demeton-S-Methylsulfon
Standards
Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P260 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310