Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 4,4′-Methylenbis(N,N-Dimethylanilin)
Lieferant: Merck
07559-50MG
07559-50MGEA 141 EUR
07559-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, 4,4′-Methylenbis(N,N-Dimethylanilin)
Standards Organische Standards
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P201 - P202 - P273 - P280 - P308 + P313 - P391