Chloroform ≥99,8% stabilisiert für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

0757-500MLEA 71 EUR
0757-500ML
Chloroform ≥99,8% stabilisiert für die Biotechnologie
Chloroform

Üblicherweise gemischt mit Phenol um die Extraktion von DNA zu verbessern. Gebraucht für die Wiederfindung der wässrigen Phase, überschichtet mit Mineralöl in PCR Verfahren.

Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 59,4…61.5 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@ 245nm ≤ 1
Abs.@ 255nm ≤ 0,25
Abs.@ 260nm ≤ 0,15
Abs.@ 270nm ≤ 0,05
Abs.@ 290nm ≤ 0,01
Abs.@ 400nm < 0,01
Chloride < 10 ppm
Color (APHA) < 10
Lead < 0,05 ppm
Moisture (KF) < 0,05 %
Purity > 99,8 %
Residue After Evaporation < 0,001 %
Titratable Free Acid < 0,5 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR