4-Amino-N,N-dimethylanilin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
07750-25G
07750-25GEA 47.2 EUR
07750-25G
4-Amino-N,N-dimethylanilin, Supelco®
4-Amino-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₂N₂
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007860
CAS-Nummer: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,33280
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512f18d480fb3ad9b97af100d9f182d7f3497da9&vid=143a7125eec59aa2172fc921c49fc3514e396c43&prid=web&clid=SAPDAM