3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

0793-1GEA 107 EUR
0793-1G 0793-5G
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%, ultrarein
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)

MTT, ein gelber tetrazolhaltiger Farbstoff, lässt sich durch mitochondriale Reduktase-Enzyme zu einer wasserunlöslichen violetten Formazanverbindung reduzieren. Da die Reduktion nur in lebenden Zellen auftritt, ist die Quantifizierung der Formazanbildung mit der Zahl der lebensfähigen Zellen in der Population gleichzusetzen.


  • Empfindlicher kolorimetrischer Ersatz für Radioisotope in Zellproliferations- und Zytotoxizitätsstudien
  • Anwendungen umfassen Zellviabilitäts-Assays, Dosis-Wirkungs-Kurven und Zytotoxizitäts-Assays

Formel: C₁₈H₁₆N₅BrS
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011964
CAS-Nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR