SSC-Puffer, 20X, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
0804-4LEA
153
EUR
0804-4L
SSC-Puffer, 20X, ultrarein
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Hybridisierungspuffer
SSC-Puffer ist ein Hybridisierungspuffer für Northern- und Southern-Blots.
Lieferumfang: Supplied as either 20X liquid concentrate or Ready-Pack™ that prepares 1 litre of 20X concentrate.