Ammoniumbismutcitrat ≥99%, Reagenzqualität

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt

0808-100GEA 0 EUR
0808-100G
Ammoniumbismutcitrat ≥99%, Reagenzqualität
Ammoniumbismutcitrat
Formel: C₆H₁₁BiNO₇
Molecular Weight: 433,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036420
CAS-Nummer: 31886-41-6
EINECS: 250-856-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Chlorid-Test Entspricht
Kupfer-Test Entspricht
Blei ≤ 5 ppm
Nitrat-Test Entspricht
Reinheit (als Bi, NH₄⁺ & Citrat) ≥ 99%
Löslichkeit (0.5%, Wasser) Entspricht
Sulfat-Test Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR