Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
0810.1000EA
213.7
EUR
0810.1000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD03457537 CAS-Nummer: 70955-01-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Loss on Drying at 300°C | max. 5 % |