Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0%, weißes kristallines Pulver ACS

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Natriumphosphat monobasisch Monohydrat

0823-1KGEA 208 EUR
0823-1KG 0823-2.5KG 0823-500G
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0%, weißes kristallines Pulver ACS
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Calcium < 0,005%
Chloride ≤ 0,0005%
Schwermetalle ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,001%
pH (5%, Wasser)@25°C 4.1 - 4.5
Potassium ≤ 0,01%
Purity 98 - 102%
Sulphate ≤ 0,003%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR