Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,8% für die Biotechnologie

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

0826-1KGEA 191 EUR
0826-1KG 0826-500G 0826-5KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,8% für die Biotechnologie
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)

Reagenz zur Stabilisierung von Pufferrezepturen und Elektrophorese von biologischen Molekülen.

Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 288 °C
Schmelzpunkt: 169 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Abs.@280nm (1M, Wasser) ≤ 0,05
Arsen < 0,0005 %
Kupfer < 0,0001 %
DNasen Keine nachgewiesen
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005 %
Eisen < 0,0001 %
Blei < 0,0001 %
Trocknungsverlust < 1 %
Magnesium < 0,0005 %
Proteasen Keine
Reinheit > 99,8 %
RNasen Keine nachgewiesen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR