Guanidiniumchlorid, GenAR® für die Biotechnologie, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Synonyme: Carbamidin Hydrochlorid, Guanidin-Chlorid, Guanidinhydrochlorid, Aminomethanamidin Hydrochlorid, Aminomethansäureamidiniumchlorid
0834-26EA 0 EUR
0834-26
Guanidiniumchlorid, GenAR® für die Biotechnologie, Macron Fine Chemicals™
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM