Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
0865-1KGEA 117 EUR
0865-1KG 0865-2.5KG
Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3% ACS
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium < 0,0005%
Calcium ≤ 0,02%
Chloride ≤ 0,003%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005%
Insolubles ≤ 0,015%
Iron ≤ 0,001%
Magnesium ≤ 0,005%
Phosphate ≤ 0,001%
Potassium ≤ 0,005%
Purity 99,7 - 100,3%
Schwefel-Bestandteile ≤ 0,003%