4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 187 EUR
08751-100G 08751-25G
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Siedepunkt: 466 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR