Phenolrot, Pulver ACS pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Phenolsulfonphthalein, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
0882-25GEA 113 EUR
0882-25G
Phenolrot, Pulver ACS pH-Indikator
Phenolrot
Bright red powder
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molecular Weight: 354,38 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (0.1%, Alcohol) Pass
Visuelles Übergangsintervall (pH 6.8-8.2) Pass